Learn More
1,4-Difluoro-2-yodobenceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11461430
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11461430 5 g 5 g
11451430 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11461430 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26890.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2265-92-1
Fórmula molecular C6H3F2I
Peso molecular (g/mol) 239.99
Número MDL MFCD03094151
Clave InChI WBYVNDUCUMNZPM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 223084
Nombre IUPAC 1,4-difluoro-2-yodobenceno
SMILES FC1=CC=C(F)C(I)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Difluoro-2-iodobenzene
Densidad 1.998
Punto de ebullición 178°C to 179°C
Temperatura de inflamación 85°C (185°F)
Índice de refracción 1.563
Cantidad 5 g
Sensibilidad Light sensitive
Sinónimo 2,5-difluoroiodobenzene, benzene,1,4-difluoro-2-iodo, 2,5-difluoro-1-iodobenzene, benzene, 1,4-difluoro-2-iodo, pubchem4402, acmc-209fxx, 1,4-bis fluoranyl-2-iodanyl-benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.99
Porcentaje de pureza 97%