Learn More
1,4-Dietilpiperazina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11446446
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11446446 250 g 250 g
11426446 10 g 10 g
11436446 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11446446 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24743.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6483-50-7 | C8H18N2 | 142.246 g/mol
1,4-Diethylpiperazine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1,4-dietilpiperazina se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en metanol y tolueno.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, con el recipiente bien sellado. Almacenar en nitrógeno. La temperatura recomendada es inferior a 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6483-50-7
Fórmula molecular C8H18N2
Peso molecular (g/mol) 142.246
Número MDL MFCD00126900
Clave InChI DDPRYTUJYNYJKV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 80973
Nombre IUPAC 1,4-dietilpiperazina
SMILES CCN1CCN(CC1)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Diethylpiperazine
Cantidad 250 g
Sinónimo piperazine, 1,4-diethyl, 1,4-diethyl piperazine, piperazine,1,4-diethyl, acmc-1be2o
Información de solubilidad Soluble in methanol,toluene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.24
Porcentaje de pureza 98%