Learn More
1,4-dietilbenceno, TRC
Código de producto. 30373903
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30373903 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30373903 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4437905G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Diethylbenzene
CAS 105-05-5
Fórmula molecular C10 H14
Cantidad 5 g
Sinónimo Benzene, p-diethyl- (8CI), p-Xylene, α,α'-dimethyl- (7CI), 1,4-Diethylbenzene, p-Diethylbenzene, p-Ethylethylbenzene
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3
SMILES CCc1ccc(CC)cc1
Nombre IUPAC 1,4-dietilbenceno
Peso molecular (g/mol) 134.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.1096