Learn More
1,4-dietilbenceno, TRC
Código de producto. 30377266
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30377266 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30377266 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44379025G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 1,4-Diethylbenzene
CAS 105-05-5
Fórmula molecular C10 H14
Cantidad 25 g
Sinónimo Benzene, p-diethyl- (8CI), p-Xylene, α,α'-dimethyl- (7CI), 1,4-Diethylbenzene, p-Diethylbenzene, p-Ethylethylbenzene
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3
SMILES CCc1ccc(CC)cc1
Nombre IUPAC 1,4-dietilbenceno
Peso molecular (g/mol) 134.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.1096
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.