Learn More
1,4-Dietilbenceno-d14, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Diethylbenzene-D14 |
| CAS | 1219803-64-1 |
| Fórmula molecular | C10 D14 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | Benzene-1,2,4,5-d4, 3,6-di(ethyl-1,1,2,2,2-d5)- (ACI), 3,6-Di(ethyl-1,1,2,2,2-d5)benzene-1,2,4,5-d4 (ACI), 1,4-Di(ethyl-1,1,2,2,2-d5)benzene-2,3,5,6-d4, Perdeutero-1,4-diethylbenzene, 1,4-Diethylbenzene-d14, 1,4-Diethylbenzene-D14 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C10H14/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9/h5-8 H,3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5 D,6 D,7 D,8 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1,2,4,5-tetradeuterio-3,6-bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioetil)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 148.3044 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 148.1974 g/mol |
| Mostrar más |