Learn More
1,4-dietilbenceno-2,3,5,6-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Diethylbenzene-2,3,5,6-D4 |
| CAS | 923561-79-9 |
| Fórmula molecular | C10 D4 H10 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Benzene-1,2,4,5-d4, 3,6-diethyl- (ACI), 3,6-Diethylbenzene-1,2,4,5-d4 (ACI), 1,4-Diethylbenzene-2,3,5,6-d4, Tetradeutero-1,4-diethylbenzene, 1,4-Diethylbenzene-d4, 1,4-Diethylbenzene-2,3,5,6-D4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C10H14/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9/h5-8 H,3-4H2,1-2H3/i5D,6 D,7 D,8 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(CC)c([2 H])c([2 H])c1CC |
| Nombre IUPAC | 1,2,4,5-tetradeuterio-3,6-dietilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 138.2428 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 138.1347 g/mol |
| Mostrar más |