Learn More
1,4-Dietoxibenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11438336
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11438336 25 g 25 g
11448336 100 g 100 g
11458336 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11438336 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15385.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 122-95-2 | C10H14O2 | 166.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122-95-2
Fórmula molecular C10H14O2
Peso molecular (g/mol) 166.22
Número MDL MFCD00015146
Clave InChI VWGNFIQXBYRDCH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzene, 1,4-diethoxy, p-diethoxybenzene, hydroquinone diethyl ether, benzene, p-diethoxy, diethoxybenzene, 1,4-diethoxy-benzen, benzene,4-diethoxy, 1,4-diethoxybenzol, hydroquinonedlethylether, acmc-209ans
PubChem CID 67150
Nombre IUPAC 1,4-dietoxibenceno
SMILES CCOC1=CC=C(OCC)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Diethoxybenzene
Punto de fusión 69°C to 71°C
Punto de ebullición 245°C to 248°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2044373
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.22
Porcentaje de pureza 98%