Learn More
1,4-dicianobutano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10646682 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Unit Size:
1 litro
100 ml
250 ML
5 ML
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10646682 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10530551 5 mL Glass bottle 5 ML
10000860 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10315750 250 mL Frasco de vidrio 250 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10646682 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 113830010
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 111-69-3 | Molecular Formula: C6H8N2 | Molecular Weight: 108.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 111-69-3
Fórmula molecular C6H8N2
Peso molecular (g/mol) 108.14
Número MDL MFCD00001975
Clave InChI BTGRAWJCKBQKAO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo adiponitrile, 1,4-dicyanobutane, adipodinitrile, adipyldinitrile, adipic acid dinitrile, tetramethylene dicyanide, nitrile adipico, tetramethylene cyanide, adipic acid nitrile, adipinsaeuredinitril
PubChem CID 8128
Nombre IUPAC hexanodinitrilo
SMILES C(CCC#N)CC#N
Specifications
Nombre del producto químico o material 1, 4-Dicyanobutane
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 1.0°C to 3.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9500g/mL
Punto de ebullición 295.0°C
Temperatura de inflamación 163°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal NC(CH2)4CN
Índice de refracción 1.4370 to 1.4390
Cantidad 1 L
Beilstein 02, 653
Índice Merck 15, 152
Gravedad específica 0.95
Información de solubilidad Solubility in water: 90g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform
Viscosidad 5.8 mPa.s (30°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1,4-Dicyanobutane
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Hazard Statement
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
RU– Solo para uso en investigación