Learn More
1,4-Dicianobenzeno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10726141 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10726141 100 g Frasco de vidrio 100 g
10070840 25 g Frasco de vidrio 25 g
10551184 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10726141 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 113821000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 623-26-7 | C8H4N2 | 128.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 623-26-7
Fórmula molecular C8H4N2
Peso molecular (g/mol) 128.13
Número MDL MFCD00001810
Clave InChI BHXFKXOIODIUJO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo terephthalonitrile, 1,4-dicyanobenzene, 1,4-benzenedicarbonitrile, p-phthalodinitrile, 4-cyanobenzonitrile, p-dicyanobenzene, p-benzenedinitrile, p-pdn, terephthalodinitrile, 1,4-benzodinitrile
PubChem CID 12172
Nombre IUPAC benceno-1,4-dicarbonitrilo
SMILES C1=CC(=CC=C1C#N)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 4-Dicyanobenzene
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 222°C to 227°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H4(CN)2
Cantidad 100 g
Beilstein 09, 846
Información de solubilidad Solubility in water: 0.08g/L (23°C). Other solubilities: soluble 15.3g/L in acetone (20°C),soluble in methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo