Learn More
1,4-dicloroftalazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Dichlorophthalazine |
| CAS | 4752-10-7 |
| Fórmula molecular | C8H4Cl2N2 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H4Cl2N2/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)12-11-7/h1-4H |
| SMILES | Clc1nnc(Cl)c2ccccc12 |
| Peso molecular (g/mol) | 199.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 197.9752 |