Learn More
1,4-Dicloroftalazina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11916611 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11916611 5 g Glass Bottle 5 g
11906611 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11916611 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 155090050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 10-7-4752 | C8H4Cl2N2 | 199.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10-7-4752
Clave InChI ODCNAEMHGMYADO-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 1,4-dicloroftalazina
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 4-Dichlorophthalazine
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 163.6°C to 163.8°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass Bottle
Fórmula molecular C8H4Cl2N2
Cantidad 5 g
Sinónimo phthalazine, 1,4-dichloro, ccris 6799, 1,4-dichloro-phthalazine, unii-0ow60266ko, 1,4-dichlorophthalazine, dichlorophthalazine, 1,4-dichloropthalazine, 1,4-dichorophthalazine, pubchem23238, 1,4-dichlorophtalazine
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=NN=C2Cl)Cl
Peso molecular (g/mol) 199.03
PubChem CID 78490
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.04
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Crystalline Powder or Powder
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • 1,4-Dichlorophthalazine, 98%