Learn More
1,4-Dicloroftalazina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11906611 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11906611 1 g Frasco de vidrio 1 g
11916611 5 g Glass Bottle 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11906611 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 155090010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10-7-4752
Clave InChI ODCNAEMHGMYADO-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 1,4-dicloroftalazina
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 4-Dichlorophthalazine
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 163.6°C to 163.8°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H4Cl2N2
Cantidad 1 g
Beilstein 23,II,177
Sinónimo 2,2-bis hydroxymethyl propionic acid, dimethylolpropionic acid, 3-hydroxy-2-hydroxymethyl-2-methylpropanoic acid, 2,2-bis hydroxymethyl propanoic acid, propanoic acid, 3-hydroxy-2-hydroxymethyl-2-methyl, 2,2-dimethylolpropionic acid, dimethylol propionic acid, 2,2-bis hydroxymethyl propanoicacid, unii-4nhi8v17mn, 4nhi8v17mn
SMILES ClC1=C2C=CC=CC2=C(Cl)N=N1
Peso molecular (g/mol) 199.04
PubChem CID 78501
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.04
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo o polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • 1,4-Dichlorophthalazine, 98%