Learn More
1,4-Dicloroftalazina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15476107
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15476107 5 g 5 g
15466107 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15476107 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33295.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 10-7-4752 | C8H4Cl2N2 | 199.03 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediate. Benzoylthiophenes are allosteric enhancers (AE) of agonist activity at the A1 adenosine receptor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico. Los benzoiltiofenos son potenciadores alostéricos (AE) de la actividad agonista en el receptor A1 de la adenosina.
Solubilidad
Poco soluble en agua.(0,26 g/l) (25 °C),
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Garantizar una ventilación adecuada. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10-7-4752
Fórmula molecular C8H4Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 199.03
Número MDL MFCD00006909
Clave InChI ODCNAEMHGMYADO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phthalazine, 1,4-dichloro, ccris 6799, 1,4-dichloro-phthalazine, unii-0ow60266ko, 1,4-dichlorophthalazine, dichlorophthalazine, 1,4-dichloropthalazine, 1,4-dichorophthalazine, pubchem23238, 1,4-dichlorophtalazine
PubChem CID 78490
Nombre IUPAC 1,4-dicloroftalazina
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=NN=C2Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Dichlorophthalazine
Punto de fusión 164°C to 166°C
Cantidad 5 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Sparingly soluble in water.(0.26g/L) (25°C),
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.04
Porcentaje de pureza 98%