Learn More
1,4-diclorociclohexano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Dichlorocyclohexane |
| CAS | 19398-57-3 |
| Fórmula molecular | C6 H10 Cl2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10Cl2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h5-6H,1-4H2 |
| SMILES | ClC1CCC(Cl)CC1 |
| Nombre IUPAC | 1,4-diclorociclohexano |
| Peso molecular (g/mol) | 153.05 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.016 |