Learn More
1,4-diclorobutano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Dichlorobutane |
| CAS | 110-56-5 |
| Fórmula molecular | C4 H8 Cl2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 1,4-Dichlorobutane, 4-Chlorobutyl chloride, NSC 6288 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8Cl2/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2 |
| SMILES | ClCCCCCl |
| Nombre IUPAC | 1,4-diclorobutano |
| Peso molecular (g/mol) | 127.01 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 126.0003 |