Learn More
1,4-diclorobutano-d8, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Dichlorobutane-d8 |
| CAS | 83547-96-0 |
| Fórmula molecular | C4 D8 Cl2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Butane-1,1,2,2,3,3,4,4-d8, 1,4-dichloro- (9CI), 1,4-Dichlorobutane-d8, 1,4-Dichlorobutane-1,1,2,2,3,3,4,4-d8, 1,4-Dichlorobutane-D8, 4-Chlorobutyl-d8 chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8Cl2/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(Cl)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])Cl |
| Nombre IUPAC | 1,4-dicloro-1,1,2,2,3,3,4,4-octadeuteriobutano |
| Peso molecular (g/mol) | 135.062 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 134.051 |