Learn More
1,4-Diclorobutano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10471831 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10471831 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10154890 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10002303 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10471831 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 216431000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 110-56-5 | C4H8Cl2 | 127.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-56-5
Fórmula molecular C4H8Cl2
Peso molecular (g/mol) 127.01
Número MDL MFCD00001011
Clave InChI KJDRSWPQXHESDQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo butane, 1,4-dichloro, unii-8326ynm2b3, tetramethylene chloride, 1,4-dichlorobutane, butane,4-dichloro, tetramethylene dichloride, 1,4-bis chloranyl butane, ksc491k8b, 1,4-dichlorobutane, puriss gc
PubChem CID 8059
Nombre IUPAC 1,4-diclorobutano
SMILES ClCCCCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 4-Dichlorobutane
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -38°C
Densidad 1.1600g/mL
Punto de ebullición 161°C to 163°C
Temperatura de inflamación 40°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Cl(CH2)4Cl
Índice de refracción 1.4530 to 1.455
Cantidad 100 mL
Beilstein 01, 119
Gravedad específica 1.16
Información de solubilidad Solubility in water: 0.24% (20 c). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Viscosidad 1.46 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.01
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,4-Dichlorobutane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.