Learn More
1,4-Diclorobutano, 99 %, Thermo Scientific™
Marca: Thermo Scientific Acros 216430010
Detalles adicionales : CAS : 110-56-5 Peso : 1.21000kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III
Envase | Frasco de vidrio |
---|---|
Cantidad | 1L |
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
110-56-5 | |
127.01 | |
KJDRSWPQXHESDQ-UHFFFAOYSA-N | |
8059 | |
ClCCCCCl |
C4H8Cl2 | |
MFCD00001011 | |
butane, 1,4-dichloro, unii-8326ynm2b3, tetramethylene chloride, 1,4-dichlorobutane, butane,4-dichloro, tetramethylene dichloride, 1,4-bis chloranyl butane, ksc491k8b, 1,4-dichlorobutane, puriss gc | |
1,4-diclorobutano |
Especificaciones
1, 4-Dichlorobutane | |
110-56-5 | |
100.0 | |
Sin designar | |
161°C to 163°C | |
98.5% min. (GC) | |
C4H8Cl2 | |
MFCD00001011 | |
Frasco de vidrio | |
butane, 1,4-dichloro, unii-8326ynm2b3, tetramethylene chloride, 1,4-dichlorobutane, butane,4-dichloro, tetramethylene dichloride, 1,4-bis chloranyl butane, ksc491k8b, 1,4-dichlorobutane, puriss gc | |
Solubility in water: 0.24% (20 c). Other solubilities: soluble in most common organic solvents | |
1.16 | |
1,4-diclorobutano | |
8059 | |
Líquido | |
1.46 mPa.s (20°C) |
99+% | |
98.5 | |
1.1600g/mL | |
-38°C | |
40°C | |
Authentic | |
Cl(CH2)4Cl | |
01, 119 | |
1.4530 to 1.455 | |
1L | |
KJDRSWPQXHESDQ-UHFFFAOYSA-N | |
ClCCCCCl | |
127.01 | |
127.01 | |
99% | |
0.05% max. |
Seguridad y manipulación
- 1,4-Dichlorobutane
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
RUO – Research Use Only