Learn More
1,4-diclorobutano-2S-3S-diol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Dichlorobutane-2S-3S-diol |
| CAS | 139165-54-1 |
| Fórmula molecular | C4 H8 Cl2 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8Cl2O2/c5-1-3(7)4(8)2-6/h3-4,7-8H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1 |
| SMILES | O[C@H](CCl)[C@H](O)CCl |
| Nombre IUPAC | (2S,3S)-1,4-diclorobutano-2,3-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 159.01 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 157.9901 |