Learn More
1,4-diclorobenceno, TRC
Código de producto. 30377725
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30377725 250 g 250 g
1 options
Código de producto. 30377725 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD431875250G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Dichlorobenzene
CAS 106-46-7
Fórmula molecular C6 H4 Cl2
Cantidad 250 g
Sinónimo Benzene, p-dichloro- (8CI), 1,4-Dichlorobenzene, Di-chloricide, Dichlorocide, Evola, NSC 36935, PDB, Paradi, Paradichlorobenzene, Paradow, Paramoth, Persia-Perazol, Santochlor, p-Chlorophenyl chloride, p-Dichlorobenzene, para-Dichlorobenzene
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4Cl2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
SMILES Clc1ccc(Cl)cc1
Nombre IUPAC 1,4-diclorobenceno
Peso molecular (g/mol) 147
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.969