Learn More
1,4-Diclorobenceno, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11414220
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11414220 100 g 100 g
11457747 500 g 500 g
11467747 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Código de producto. 11414220 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' A16290.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 106-46-7 | C6H4Cl2 | 146.998 g/mol
1,4-Dichlorobenzene, is used as moth repellant, air fresheners and toilet blocks and general deodorant for garbage and restrom as well as to control fruit borers and ants, may be applied to tobacco seed beds for blue mold control. It is also used as a pharmaceutical intermediate. 1,4-dichlorobenzene is as a used as a minor processing aid in the production of grinding wheels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,4-diclorobenceno se utiliza como repelente de polillas, ambientadores y módulos sanitarios, así como y desodorante general para la basura y baño, así como para el control de hormigas y parásitos de la fruta; puede aplicarse a los lechos de siembra de tabaco para el control del moho azul. También se utiliza como intermediario farmacéutico. El 1,4-diclorobenceno se utiliza como una pequeña ayuda de procesamiento en la producción de ruedas de esmeril.
Solubilidad
es insoluble en agua.
Notas
almacénese en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, aluminio y sus aleaciones, así como algunos plásticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-46-7
Fórmula molecular C6H4Cl2
Peso molecular (g/mol) 146.998
Número MDL MFCD00000604
Clave InChI OCJBOOLMMGQPQU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-dichlorobenzene, paradichlorobenzene, para-dichlorobenzene, paracide, paramoth, dichlorobenzene, paranuggets, santochlor, paradow, evola
PubChem CID 4685
ChEBI CHEBI:28618
Nombre IUPAC 1,4-diclorobenceno
SMILES C1=CC(=CC=C1Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Dichlorobenzene
Punto de fusión 52°C to 56°C
Densidad 1.248
Punto de ebullición 173°C to 174°C
Temperatura de inflamación 65°C (149°F)
Olor Strong
Cantidad 100 g
Número UN UN3077
Beilstein 1680023
Índice Merck 14,3057
Información de solubilidad It is insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 147
Porcentaje de pureza ≥99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,4-Dichlorobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Dichlorobenzene