Learn More
1,4-Diclorobenceno, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10570541 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10570541 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
10550371 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10570541 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 113190025
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 106-46-7 | C6H4Cl2 | 147 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 106-46-7
Fórmula molecular C6H4Cl2
Peso molecular (g/mol) 147
Número MDL MFCD00000604
Clave InChI OCJBOOLMMGQPQU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-dichlorobenzene, paradichlorobenzene, para-dichlorobenzene, paracide, paramoth, dichlorobenzene, paranuggets, santochlor, paradow, evola
PubChem CID 4685
ChEBI CHEBI:28618
Nombre IUPAC 1,4-diclorobenceno
SMILES C1=CC(=CC=C1Cl)Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material 1, 4-Dichlorobenzene
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Información de descomposición >173°C
Punto de fusión 52°C to 56°C
Color Blanco
Densidad 1.2400g/mL
Punto de ebullición 174°C
Temperatura de inflamación 67°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal C6H4Cl2
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 05, 203
Índice Merck 15, 3066
Gravedad específica 1.24
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,ether,chloroform,and carbon disulfide
Formula Weight (peso de la fórmula) 147
Presión de vapor 1.7mbar at 20°C
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Crystals
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1,4-Dichlorobenzene
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Hazard Statement
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.