Learn More
1,4-Diclorobenceno, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10550371 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10550371 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10570541 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10550371 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 113190010
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 106-46-7 | C6H4Cl2 | 147 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-46-7
Fórmula molecular C6H4Cl2
Peso molecular (g/mol) 147
Número MDL MFCD00000604
Clave InChI OCJBOOLMMGQPQU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-dichlorobenzene, paradichlorobenzene, para-dichlorobenzene, paracide, paramoth, dichlorobenzene, paranuggets, santochlor, paradow, evola
PubChem CID 4685
ChEBI CHEBI:28618
Nombre IUPAC 1,4-diclorobenceno
SMILES C1=CC(=CC=C1Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 4-Dichlorobenzene
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Información de descomposición >173°C
Punto de fusión 52°C to 56°C
Color Blanco
Densidad 1.2400g/mL
Punto de ebullición 174°C
Temperatura de inflamación 67°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal C6H4Cl2
Cantidad 1 kg
Beilstein 05, 203
Índice Merck 15, 3066
Gravedad específica 1.24
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,ether,chloroform,and carbon disulfide
Formula Weight (peso de la fórmula) 147
Presión de vapor 1.7mbar at 20°C
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Crystals
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,4-Dichlorobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.