Learn More
Cloruro de 1,4-dicloro-7-isoquinolinasulfonilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Dichloro-7-isoquinolinesulfonyl Chloride |
| CAS | 223671-80-5 |
| Fórmula molecular | C9 H4 Cl3 N O2 S |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H4Cl3NO2S/c10-8-4-13-9(11)7-3-5(16(12,14)15)1-2-6(7)8/h1-4H |
| SMILES | Clc1cnc(Cl)c2cc(ccc12)S(=O)(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | Cloruro de 1,4-dicloroisoquinolina-7-sulfonilo |
| Peso molecular (g/mol) | 296.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 294.9028 |