Learn More
1,4-Dicloro-5,6,7,8-tetrahidro-5,8-etanoftalazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11363706
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11363706 5 g 5 g
11353706 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11363706 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14835.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 202823-67-4 | C10H10Cl2N2 | 229.104 g/mol
1,4-Dichloro-5,6,7,8-tetrahydro-5,8-ethanophthalazine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,4-dicloro-5,6,7,8-tetrahidro-5,8-etanoftalazina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 202823-67-4
Fórmula molecular C10H10Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 229.104
Número MDL MFCD01075667
Clave InChI GZIFYLGNTOAIJJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-dichloro-5,6,7,8-tetrahydro-5,8-ethanophthalazine, acmc-20ap2h, 5,8-ethanophthalazine, 1,4-dichloro-5,6,7,8-tetrahydro, 3,6-dichloro-4,5-diazatricyclo 6.2.2.0<2,7> dodeca-2 7 ,3,5-triene, 3,6-dichloro-4,5-diazatricyclo 6.2.2.0^ 2,7 dodeca-2,4,6-triene, 1s,8s-3,6-dichloro-4,5-diazatricyclo 6.2.2.0 2 ,? dodeca-2,4,6-triene, 3,6-dichloro-4,5-diazatricyclo 6.2.2.0 2 ,? dodeca-2 7 ,3,5-triene, 3,6-dichloro-4,5-diazatricyclo 6.2.2.0 2 ,? dodeca-2,4,6-triene
PubChem CID 6416107
SMILES C1CC2CCC1C3=C2C(=NN=C3Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Dichloro-5,6,7,8-tetrahydro-5,8-ethanophthalazine
Punto de fusión 208°C to 211°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.11
Porcentaje de pureza 97%