Learn More
1,4-Dicloro-2-nitrobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11423874
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
2500 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11423874 2500 g 2500 g
11403874 100 g 100 g
11404080 250 g 250 g
11413874 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11423874 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11896.0E
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 89-61-2 | C6H3Cl2NO2 | 192.00 g/mol
1,4-Dichloro-2-nitrobenzene is a reagent used in the synthesis of antitrypanosomal, antileishmanial and antimalarial agents. It is also used in the synthesis of lysophosphatidic acid acyltransferase-β in hibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,4-dicloro-2-nitrobenceno es un reactivo utilizado en la síntesis de los agentes antitripanosomales, antileishmaniales y antipalúdicos. También se utiliza en la síntesis de los inhibidores de la aciltransferasa-β del ácido lisofosfatídico.
Solubilidad
Soluble en agua, etanol, éter, benceno y disulfuro de carbono. Ligeramente soluble en tetracloruro de carbono.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89-61-2
Fórmula molecular C6H3Cl2NO2
Peso molecular (g/mol) 192.00
Número MDL MFCD00007074
Clave InChI RZKKOBGFCAHLCZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dichloronitrobenzene, nitro-p-dichlorobenzene, benzene, 1,4-dichloro-2-nitro, 1-nitro-2,5-dichlorobenzene, 2,5-dichlornitrobenzen, 2,5-dichloro-1-nitrobenzene, benzene, 2,5-dichloronitro, 2,5-dichloronitrobenzol, unii-iy18g50ff4, ccris 3096
PubChem CID 6977
Nombre IUPAC 1,4-dicloro-2-nitrobenceno
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(Cl)=CC=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Dichloro-2-nitrobenzene
Punto de fusión 53°C to 57°C
Densidad 1.6
Punto de ebullición 266°C to 269°C
Temperatura de inflamación 125°C (257°F)
Cantidad 2500 g
Número UN UN3077
Beilstein 778109
Información de solubilidad Soluble in water,ethanol,ether,benzene,carbon disulfide. Slightly soluble in carbon tetrachloride.
Formula Weight (peso de la fórmula) 192
Porcentaje de pureza 98%