Learn More
1,4-dicloro-2-butino, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Dichloro-2-butyne |
| CAS | 821-10-3 |
| Fórmula molecular | C4H4Cl2 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 1,4-Dichloro-2-butyne, 1,4-Dichlorobutyne, Bis(chloromethyl)acetylene, NSC 30603 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H4Cl2/c5-3-1-2-4-6/h3-4H2 |
| SMILES | ClCC#CCCl |
| Peso molecular (g/mol) | 122.98 |