Learn More
1,4-Dicloro-2-butino, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10605342 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10605342 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10112810 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10605342 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 113280250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 821-10-3 | C4H4Cl2 | 122.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 821-10-3
Fórmula molecular C4H4Cl2
Peso molecular (g/mol) 122.98
Número MDL MFCD00000981
Clave InChI RCHDLEVSZBOHOS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-dichloro-2-butyne, 2-butyne, 1,4-dichloro, 1,4-dichlorobutyne, 2-butyne,4-dichloro, 1,4 dichloro-2-butyne, 1,4-dichloro-2-butine, 1,4-dichloro-but-2-yne, acmc-209pn5, wln: g2uu2g, 4-01-00-00973 beilstein handbook reference
PubChem CID 13182
Nombre IUPAC 1,4-diclorobut-2-ino
SMILES ClCC#CCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 4-Dichloro-2-butyne
Nombre de nota 99%
Densidad 1.2500g/mL
Punto de ebullición 165°C to 168°C
Temperatura de inflamación 160°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClCH2C∽CCH2Cl
Índice de refracción 1.5030 to 1.506
Cantidad 25 mL
Gravedad específica 1.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.98
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,4-Dichloro-2-butyne
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.