Learn More
1,4-Dibutil Benceno-1,4-dicarboxilato, TRC
Código de producto. 30011927
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011927 1 g 1 g
30010942 500 mg 500 miligramos
30007761 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011927 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD1593911G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1962-75-0
Fórmula molecular C16H22O4
Peso molecular (g/mol) 278.34
Sinónimo 1,4-Benzenedicarboxylic acid, dibutyl ester (9CI), 1,4-Dibutyl 1,4-benzenedicarboxylate (ACI), Terephthalic acid, dibutyl ester (6CI, 7CI, 8CI), 1,4-Dibutyl benzene-1,4-dicarboxylate, Butyl terephthalate, Dibutyl terephthalate, Eastman DBT, NSC 6349, 1,4-Benzenedicarboxylic acid, 1,4-dibutyl ester (ACI), Terephthalic Acid, Bis-butyl Ester
Nombre IUPAC dibutilo benceno-1,4-dicarboxilato
SMILES CCCCOC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Dibutyl Benzene-1,4-dicarboxylate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H22O4/c1-3-5-11-19-15(17)13-7-9-14(10-8-13)16(18)20-12-6-4-2/h7-10H,3-6,11-12H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.1518