Learn More
1,4-dibutoxi-2,3-naftalenodicarbonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Dibutoxy-2,3-naphthalenedicarbonitrile |
| CAS | 116453-89-5 |
| Fórmula molecular | C20 H22 N2 O2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 1,4-Dibutoxy-2,3-dicyanonaphthalene, 1,4-Dibutoxynaphthalene-2,3-dicarbonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H22N2O2/c1-3-5-11-23-19-15-9-7-8-10-16(15)20(24-12-6-4-2)18(14-22)17(19)13-21/h7-10H,3-6,11-12H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCOc1c(C#N)c(C#N)c(OCCCC)c2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | 1,4-dibutoxinaftaleno-2,3-dicarbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 322.401 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 322.168 |