Learn More
1,4-dibromopentano, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Dibromopentane |
| CAS | 626-87-9 |
| Fórmula molecular | C5H10Br2 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10Br2/c1-5(7)3-2-4-6/h5H,2-4H2,1H3 |
| SMILES | CC(Br)CCCBr |
| Nombre IUPAC | 1,4-dibromopentano |
| Peso molecular (g/mol) | 229.95 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 227.9149 |