Learn More
1,4-dibromopentano, TRC
Código de producto. 30364153
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30364153 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30364153 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD07131010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Dibromopentane
CAS 626-87-9
Fórmula molecular C5H10Br2
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10Br2/c1-5(7)3-2-4-6/h5H,2-4H2,1H3
SMILES CC(Br)CCCBr
Nombre IUPAC 1,4-dibromopentano
Peso molecular (g/mol) 229.95
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.9149