Learn More
1,4-Dibromopentano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392287
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11392287 25 g 25 g
11302297 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11392287 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09842.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 626-87-9 | C5H10Br2 | 229.943 g/mol
1,4-Dibromopentane is used in the preparation of pharaoh ant trail pheromone stereoisomer, indolizidine alkaloid. It is also involved in the preparation 1,2-dimethyl-1-phenylcyclopentane and boc-L-2-amino-6-bromoheptanoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,4-dibromopentano se utiliza en la preparación de estereoisómero de feromona de rastro de hormiga faraón, alcaloide indolizidina. También participa en la preparación del 1,2-dimetil-1-fenilciclopentano y el ácido boc-L-2-amino-6-bromoheptanoico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 626-87-9
Fórmula molecular C5H10Br2
Peso molecular (g/mol) 229.943
Número MDL MFCD00000153
Clave InChI CNBFRBXEGGRSPL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentane, 1,4-dibromo, 1,4-dibrompentan, pentane,4-dibromo, 1,4-dibromo-pentane, pubchem12546, 1,4-dibromopentane, hexanoic acid monoethyl ester
PubChem CID 79082
Nombre IUPAC 1,4-dibromopentano
SMILES CC(CCCBr)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Dibromopentane
Punto de fusión -34°C
Densidad 1.687
Punto de ebullición 102°C to 103°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.5085
Cantidad 25 g
Beilstein 605295
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.95
Porcentaje de pureza 97%