Learn More
1,4-Dibromoctafluorobutano, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11389365
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11389365 25 g 25 g
11379365 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11389365 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16736.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 335-48-8
Fórmula molecular C4Br2F8
Peso molecular (g/mol) 359.839
Número MDL MFCD00153112
Clave InChI RWWUGYJWSVESJC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-dibromooctafluorobutane, 1,4-dibromoperfluorobutane, butane, 1,4-dibromo-1,1,2,2,3,3,4,4-octafluoro, acmc-209i1o, 1,4-dibromo-1,1,2,2,3,3,4,4-octafluoro-butane, butane,1,4-dibromo-1,1,2,2,3,3,4,4-octafluoro, 1,4-bis bromanyl-1,1,2,2,3,3,4,4-octakis fluoranyl butane
PubChem CID 2736783
Nombre IUPAC 1,4-dibromo-1,1,2,2,3,3,4,4-octafluorobutano
SMILES C(C(C(F)(F)Br)(F)F)(C(F)(F)Br)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Dibromooctafluorobutane
Densidad 2.098
Punto de ebullición 96°C to 98°C
Fórmula lineal Br(CF2)4Br
Índice de refracción 1.352
Cantidad 25 g
Beilstein 1777536
Formula Weight (peso de la fórmula) 359.84
Porcentaje de pureza 98%