Learn More
1,4-dibromonaftaleno, TRC
Código de producto. 30375772
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30375772 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30375772 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD42542525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Dibromonaphthalene
CAS 83-53-4
Fórmula molecular C10 H6 Br2
Cantidad 25 g
Sinónimo Naphthalene, 1,4-dibromo- (7CI, 8CI, 9CI, ACI), 1,4-Dibromonaphthalene (ACI)
Fórmula InChI InChI=1S/C10H6Br2/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H
SMILES Brc1ccc(Br)c2ccccc12
Nombre IUPAC 1,4-dibromonaftaleno
Peso molecular (g/mol) 285.96
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.8836