Learn More
1,4-Dibromonaftaleno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11483687
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11483687 25 g 25 g
11473687 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11483687 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18171.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 83-53-4 | C10H6Br2 | 285.97 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83-53-4
Fórmula molecular C10H6Br2
Peso molecular (g/mol) 285.97
Número MDL MFCD00041823
Clave InChI IBGUDZMIAZLJNY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo naphthalene, 1,4-dibromo, 1,4-dibromonapthalene, 1.4-dibromonaphthalene, acmc-209psk, 1,4-dibromo-naphthalen, l ,4-dibromonaphthalene, ksc490o3f, 1,4-dibromonaphthalene 5g
PubChem CID 66521
Nombre IUPAC 1,4-dibromonaftaleno
SMILES BrC1=C2C=CC=CC2=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Dibromonaphthalene
Punto de fusión 80°C to 82°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.97
Porcentaje de pureza 98%