Learn More
1,4-dibromobutano, TRC
Código de producto. 30376844
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30376844 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30376844 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD42513010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Dibromobutane
CAS 110-52-1
Fórmula molecular C4H8Br2
Cantidad 10 g
Sinónimo 1,4-Dibromobutane, NSC 71435, Tetramethylene Dibromide, Tetramethylenebromide, α,ω-Dibromobutane
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8Br2/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2
SMILES BrCCCCBr
Nombre IUPAC 1,4-dibromobutano
Peso molecular (g/mol) 215.91
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.8993