Learn More
1,4-dibromobutano, TRC
Product Code. 30387579
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
100 g
missing translation for 'unitSize':
100 g
Product Code. Cantidad missing translation for 'unitSize'
30387579 100 g 100 g
1 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30387579 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCD425130100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 1,4-Dibromobutane
CAS 110-52-1
Fórmula molecular C4H8Br2
Cantidad 100 g
Sinónimo 1,4-Dibromobutane, NSC 71435, Tetramethylene Dibromide, Tetramethylenebromide, α,ω-Dibromobutane
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8Br2/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2
SMILES BrCCCCBr
Nombre IUPAC 1,4-dibromobutano
Peso molecular (g/mol) 215.91
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.8993