Learn More
1,4-Dibromobutano-d8, TRC
Código de producto. 30376719
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30376719 10 mg
30374110 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30376719 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD42513210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68375-92-8
Fórmula molecular C4 2H8 Br2
Peso molecular (g/mol) 223.96
Sinónimo Butane-1,1,2,2,3,3,4,4-d8, 1,4-dibromo- (9CI, ACI), 1,4-Dibromobutane-1,1,2,2,3,3,4,4-d8 (ACI), 1,4-Dibromobutane-d8, 1,4-Dibromobutane-D8
Nombre IUPAC 1,4-dibromo-1,1,2,2,3,3,4,4-octadeuteriobutano
SMILES [2H]C([2H])(Br)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Dibromobutane-d8
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8Br2/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.9495