Learn More
1,4-dibromobutano-d8, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Dibromobutane-d8 |
| CAS | 68375-92-8 |
| Fórmula molecular | C4 2H8 Br2 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H8Br2/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(Br)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])Br |
| Nombre IUPAC | 1,4-dibromo-1,1,2,2,3,3,4,4-octadeuteriobutano |
| Peso molecular (g/mol) | 223.96 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 221.9495 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |