Learn More
1,4-Dibromobutano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15710819 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ML
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15710819 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10347340 100 mL Frasco de vidrio 100 ML
10032833 1 L Frasco de vidrio 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15710819 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 161285000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 110-52-1 | C4H8Br2 | 215.92 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-52-1
Fórmula molecular C4H8Br2
Peso molecular (g/mol) 215.92
Número MDL MFCD00000261
Clave InChI ULTHEAFYOOPTTB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetramethylene dibromide, butane, 1,4-dibromo, 1,4-butylene bromide, tetramethylene bromide, 1,4-dibrombutan, tetramethylenebromide, alpha,omega-dibromobutane, unii-g49phr6jfu, 1,4-dibrombutan german, 1,4-dibromo-butane
PubChem CID 8056
Nombre IUPAC 1,4-dibromobutano
SMILES C(CCBr)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 4-Dibromobutane
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -20°C
Color Marrón amarillento a incoloro
Densidad 1.8080g/mL
Punto de ebullición 197°C
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Br(CH2)4Br
Índice de refracción 1.5176 to 1.5196
Cantidad 500 mL
Beilstein 01, 120
Fieser 13,313
Gravedad específica 1.808
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in all usual organic solvents and alcohols,soluble in chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.92
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,4-Dibromobutane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-Dibromobutane