Learn More
1,4-Dibromobutano, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11424220
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11424220 10 g 10 g
11419153 100 g 100 g
11429153 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11424220 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11669.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 110-52-1 | C4H8Br2 | 215.916 g/mol
1,4-Dibromobutane is used as an intermediate involved in the synthesis of active pharmaceutical ingredient and other organic compounds. It is also used in the investigation of metabolism of two halopropanes such as 1,3-dichloropropane and 2,2-dichloropropane. Further, it acts as a reagent to prepare diazadioxa oxovanadium(IV) macrocyclic complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,4-dibromobutano se utiliza como intermedio implicado en la síntesis de los ingredientes farmacéuticos activos y otros compuestos orgánicos. También se utiliza en la investigación del metabolismo de dos halopropanos como el 1,3-dicloropropano y el 2,2-dicloropropano. Además, actúa como reactivo para preparar complejos macrocíclicos de oxovanadio(IV) de diazadioxa.
Solubilidad
Inmiscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-52-1
Fórmula molecular C4H8Br2
Peso molecular (g/mol) 215.916
Número MDL MFCD00000261
Clave InChI ULTHEAFYOOPTTB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetramethylene dibromide, butane, 1,4-dibromo, 1,4-butylene bromide, tetramethylene bromide, 1,4-dibrombutan, tetramethylenebromide, alpha,omega-dibromobutane, unii-g49phr6jfu, 1,4-dibrombutan german, 1,4-dibromo-butane
PubChem CID 8056
Nombre IUPAC 1,4-dibromobutano
SMILES C(CCBr)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Dibromobutane
Punto de fusión -20°C
Densidad 1.82
Punto de ebullición 194°C to 196°C
Temperatura de inflamación 131°C (267°F)
Fórmula lineal Br(CH2)4Br
Índice de refracción 1.5186
Cantidad 10 g
Beilstein 1071199
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.93
Porcentaje de pureza ≥98%