Learn More
1,4-dibromobutano-1,1,4,4-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Dibromobutane-1,1,4,4-D4 |
| CAS | 36684-45-4 |
| Fórmula molecular | C4 D4 H4 Br2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Butane-1,1,4,4-d4, 1,4-dibromo- (9 CI, ACI), 1,4-Dibromobutane-1,1,4,4-d4 (ACI), 1,1,4,4-Tetradeutero-1,4-dibromobutane, 1,4-Dibromobutane-d4, 1,4-Dibromobutane-1,1,4,4-D4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H8Br2/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2/i3D2,4D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(Br)CCC([2 H])([2 H])Br |
| Nombre IUPAC | 1,4-dibromo-1,1,4,4-tetradeuteriobutano |
| Peso molecular (g/mol) | 219.939 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 217.9244 g/mol |
| Mostrar más |