Learn More
1,4-Dibromobenzeno, TRC
Código de producto. 17924455
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17924455 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 17924455 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD42430010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Dibromobenzene
CAS 106-37-6
Fórmula molecular C6 H4 Br2
Cantidad 10 g
Sinónimo Benzene, p-dibromo- (8CI), 1,4-Dibromobenzene, NSC 33942, p-Bromophenyl bromide, p-Dibromobenzene, p-Phenylene dibromide, para-Dibromobenzene
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4Br2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
SMILES Brc1ccc(Br)cc1
Nombre IUPAC 1,4-dibromobenceno
Peso molecular (g/mol) 235.9
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.868