Learn More
1,4-dibromobenceno-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Dibromobenzene-d4 |
| CAS | 4165-56-4 |
| Fórmula molecular | C6 D4 Br2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Benzene-1,2,4,5-d4, 3,6-dibromo-, Benzene-1,2,4,5-d4, dibromo- (7 CI), 3,6-Dibromobenzene-1,2,4,5-d4, 1,4-Dibromo-2,3,5,6-tetradeuteriobenzene, 1,4-Dibromobenzene-d4, Tetradeutero-p-dibromobenzene, p-Dibromobenzene-d4, 1,4-Dibromobenzene D4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H4Br2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4 H/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(Br)c([2 H])c([2 H])c1Br |
| Nombre IUPAC | 1,4-dibromo-2,3,5,6-tetradeuterobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 239.9286 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 237.8931 g/mol |
| Mostrar más |