Learn More
1,4-Dibromobenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10366220 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10366220 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10020750 250 g Frasco de plástico 250 g
10043373 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10366220 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 112730010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 106-37-6 | C6H4Br2 | 235.91 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-37-6
Fórmula molecular C6H4Br2
Peso molecular (g/mol) 235.91
Número MDL MFCD00000089
Clave InChI SWJPEBQEEAHIGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-dibromobenzene, p-bromophenyl bromide, benzene, 1,4-dibromo, benzene, p-dibromo, p-benzene dibromide, 1,4-dibromo benzene, 1,4-dibromo-benzene, unii-9991w3m5hz, dibromobenzene, 1,4, labotest-bb ltbb002071
PubChem CID 7804
ChEBI CHEBI:37150
Nombre IUPAC 1,4-dibromobenceno
SMILES BrC1=CC=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 4-Dibromobenzene
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 86°C to 89°C
Color Incoloro a blanco
Densidad 1.8400g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal C6H4Br2
Cantidad 1 kg
Beilstein 05, 211
Índice Merck 15, 3024
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.91
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Crystals