Learn More
1,4-Dibromobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434220
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
250 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
2500 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11434220 50 g 50 g
11488773 100 g 100 g
11444220 250 g 250 g
11498773 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11434220 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10517.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 106-37-6 | C6H4Br2 | 235.91 g/mol
1,4-Dibromobenzene is used in the synthesis of 2,5-dibromoacetophenone, triarylamines and trans- stilbenes. It is widely used as a heavy liquid solvent as well as a motor oil additive. It finds application as an intermediate in the manufacture of organic chemicals such as dyes, pharmaceuticals and flame retardants for polymeric materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,4-dibromobenceno se utiliza en la síntesis de 2,5-dibromoacetofenona, triarilaminas y transestilbenos. Se utiliza ampliamente como disolvente líquido pesado, así como aditivo para aceites de motor. Encuentra su aplicación como intermediario en la fabricación de productos químicos orgánicos, como colorantes, productos farmacéuticos y pirorretardantes para materiales poliméricos.
Solubilidad
Soluble en alcohol, benceno, cloroformo, tolueno y tetracloruro de carbono. Insoluble en éter.
Notas
Evite la luz y el calor en exceso. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-37-6
Fórmula molecular C6H4Br2
Peso molecular (g/mol) 235.91
Número MDL MFCD00000089
Clave InChI SWJPEBQEEAHIGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-dibromobenzene, p-bromophenyl bromide, benzene, 1,4-dibromo, benzene, p-dibromo, p-benzene dibromide, 1,4-dibromo benzene, 1,4-dibromo-benzene, unii-9991w3m5hz, dibromobenzene, 1,4, labotest-bb ltbb002071
PubChem CID 7804
ChEBI CHEBI:37150
Nombre IUPAC 1,4-dibromobenceno
SMILES BrC1=CC=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Dibromobenzene
Punto de fusión 86°C to 90°C
Densidad 1.841
Punto de ebullición 219°C to 220°C
Temperatura de inflamación >100°C (212°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.5742
Cantidad 50 g
Número UN UN3077
Beilstein 1904543
Índice Merck 14,3019
Información de solubilidad Soluble in alcohol,benzene,chloroform,toluene and carbon tetrachloride. Insoluble in ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.91
Porcentaje de pureza 98%