Learn More
1,4-Dibromo-2-nitrobenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11448703
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11448703 25 g 25 g
11458703 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11448703 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10472.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3460-18-2 | C6H3Br2NO2 | 280.903 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff. It is also used as an application intermediate. Some of the other applications include HPLC, NMR.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes. También se utiliza como un intermedio de aplicación. Algunas de las otras aplicaciones incluyen HPLC, NMR.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes, bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3460-18-2
Fórmula molecular C6H3Br2NO2
Peso molecular (g/mol) 280.903
Número MDL MFCD00007046
Clave InChI WRGKKASJBOREMB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dibromonitrobenzene, 1,4-dibromo-2-nitro-benzene, benzene, 1,4-dibromo-2-nitro, 2,5-dibromo-1-nitrobenzene, rarechem fh 1w 0042, pubchem3899, 1,4-dibromonitrobenzene, 2,5-dibromo nitrobenzene, 2,5-dibromo-nitrobenzene, acmc-1ahj1
PubChem CID 77004
Nombre IUPAC 1,4-dibromo-2-nitrobenceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)[N+](=O)[O-])Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Dibromo-2-nitrobenzene
Punto de fusión 82°C to 85°C
Densidad 2.374
Cantidad 25 g
Beilstein 1950425
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.91
Porcentaje de pureza 99%