Learn More
1,4-Dibromo-2-etilbenceno, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11461040
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11461040 1 g 1 g
11471040 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11461040 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25446.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 289039-53-8
Fórmula molecular C8H8Br2
Peso molecular (g/mol) 263.96
Número MDL MFCD00672998
Clave InChI OMHJVVBCCMLFMY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dibromoethylbenzene, acmc-20ap2i, 1,4-dibromo-2-ethyl-benzene
PubChem CID 18947383
Nombre IUPAC 1,4-dibromo-2-etilbenceno
SMILES CCC1=C(C=CC(=C1)Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Dibromo-2-ethylbenzene
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.96
Porcentaje de pureza 96%