Learn More
1,4-Dibromo-2,5-dimetoxibenceno, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11428697
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11428697 50 g 50 g
11418697 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11428697 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19858.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2674-34-2 | C8H8Br2O2 | 295.958 g/mol
It is employed as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
No soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2674-34-2
Fórmula molecular C8H8Br2O2
Peso molecular (g/mol) 295.958
Número MDL MFCD00025694
Clave InChI CHCLRVOURKGRSW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dibromo-1,4-dimethoxybenzene, 1,4-dibromo-2,5-dimethoxy-benzene, 2,5-dibromohydroquinone dimethyl ether, benzene, 1,4-dibromo-2,5-dimethoxy, pubchem16840, acmc-209gsv, maybridge1_005131, ksc496i0h, 2,5-dibromo-4-methoxyanisole, 1,4-dibromo-3,6-dimethoxybenzene
PubChem CID 231240
Nombre IUPAC 1,4-Dibromo-2,5-dimetoxibenceno
SMILES COC1=CC(=C(C=C1Br)OC)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Dibromo-2,5-dimethoxybenzene
Punto de fusión 144°C to 148°C
Cantidad 50 g
Beilstein 1953103
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.96
Porcentaje de pureza ≥98%